P3662
Sodium pyruvate
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Grado
Hybri-Max™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1