P5607
L-prolina
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-prolina, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
Origine biologica
non-animal source
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0% dry basis
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -86.0 to -84.0 °, c = 4 in water
[α]25/D -86.3 to -84.3°, c = 4 in water
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
(Imine)
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Questo amminoacido, sintetizzato nel corpo umano a partire da altri amminoacidi, è coinvolto in una gamma di funzioni. Contribuisce alla cicatrizzazione delle ferite, assiste alla sintesi di molecole essenziali quali l′elastina e la carnitina ed è un elemento chiave per la sintesi e la stabilità strutturale delle proteine. La L-prolina è associata anche a processi metabolici come la sintesi dell′arginina, delle poliammine e del glutammato. Nel campo della nutrizione, è nota per le sue proprietà anti-ossidative e il suo suolo nelle risposte immuni.
In più, influenza anche il metabolismo dei carboidrati, la crescita e la proliferazione delle cellule e il mantenimento delle normali funzioni corporee. Negli studi cellulari, ha dato prova della sua capacità di stimolare la crescita di specifici tipi di cellule e, parallelamente, di inibire quella di altri tipi, cosa che ne fa un componente multiforme di svariati sistemi biologici.
Per di più, la L-prolina agisce come molecola segnalatrice, partecipando in reazioni redox e fungendo da “sensore” dello stato energetico della cellula. È coinvolta nei processi di differenziamento, con effetti sulle cellule staminali embrionali e sulla crescita e lo sviluppo del concepito (il feto e le relative membrane extraembrionali) negli esseri umani e negli animali. La L-prolina è un amminoacido fondamentale che riveste un ruolo significativo e diversificato in vari processi biochimici e cellulari, ed è per questo soggetto di interesse e di studio in campi quali la biochimica, la microbiologia, il metabolismo, la biologia cellulare e la ricerca nutrizionale.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Può essere impiegato in attività di ricerca in metabolomica e in biochimica
- Composto di elevata qualità indicato per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Altre note
Applicazioni
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1