Vai a
81709
L-prolina
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 59.50
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 63.30
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 213.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-702-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80810
CHF 59.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-prolina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −85.0±1.0°, c = 5% in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white
pH
6.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤20 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Application
  • Synthesis and in silico inhibitory action studies of azo-anchored imidazo[4,5-b]indole scaffolds against the COVID-19 main protease (M(pro)).: This publication discusses the synthesis of novel compounds using L-Proline and their potential as inhibitors against COVID-19, contributing to the ongoing search for effective treatments (Geedkar et al., 2024).
Other Notes
Protects enzymes against heat inactivation; Growth requirement of various microorganisms
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
156850693693P8865
L-prolina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
81709
L-prolina
L-prolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-prolina
L-prolina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-prolina
L-prolina
SAFC
P8865
L-prolina
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
assay
≥98.5%
product line
BioUltra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-prolina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf