Documenti fondamentali
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Sinonimo/i:
supplmento per clonazione di ibridoma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 100 mL (10x)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
BM Condimed H1 si prepara a partire dal supernatante di una linea cellulare di linfoma di topo stimolata con PMA. Contiene una miscela complessa di fattori di crescita e citochine che possiedono un marcato effetto stimolante sulla crescita di cellule di ibridoma dopo la fusione e durante la clonazione.
Origine della linea cellulare
BM Condimed H1 si prepara a partire dal supernatante di una linea cellulare di linfoma di topo stimolata con PMA. Contiene una miscela complessa di fattori di crescita e citochine che possiedono un marcato effetto stimolante sulla crescita di cellule di ibridoma dopo la fusione e durante la clonazione.
Applicazioni
BM Condimed H1 è usato come supplemento del terreno di coltura normale per sostenere la crescita di ibridomi di linfociti B dopo la fusione e durante la clonazione.[1][2] BM Condimed H1 sostituisce le cellule di alimentazione. È usato anche per ottimizzare la crescita degli ibridomi dopo lo scongelamento delle cellule conservate in azoto liquido.
Caratteristiche e vantaggi
Contenuto
Soluzione in RPMI 1640, filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm
Stato fisico
Soluzione in RPMI 1640, filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 10% (v/v) in terreno di coltura che contenga il 10-20% di FBS.
Risultati analitici
Attività biologica: Analizzato per la capacità di promuovere la crescita di cellule di ibridoma di recente fusione.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark F Maurer et al.
mAbs, 4(1), 69-83 (2012-02-14)
Interleukin-21 (IL-21) is a type I four-helical bundle cytokine that exerts a variety of significant effects on many hematopoietic cells, including T and B lymphocytes and natural killer cells. IL-21 is produced predominantly by CD4+ T cells and natural killer
Christine J Rossant et al.
mAbs, 6(6), 1425-1438 (2014-12-09)
Generation of functional antibodies against integral membrane proteins such as the G-protein coupled receptor CXCR2 is technically challenging for several reasons, including limited epitope accessibility, the requirement for a lipid environment to maintain structure and their existence in dynamic conformational
Atsuko Y Higashi et al.
Scientific reports, 11(1), 21642-21642 (2021-11-06)
The anterior pituitary gland regulates growth, metabolism, and reproduction by secreting hormones. Folliculo-stellate (FS) cells are non-endocrine cells located among hormone-producing cells in the anterior pituitary glands. They form follicular lumens, which are sealed by tight junctions (TJs). Although FS
Contenuto correlato
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Progressi tecnologici di grande impatto hanno reso la produzione di anticorpi monoclonali più rapida e più efficiente. Per la scoperta di anticorpi esistono ormai tre piattaforme consolidate. Proponiamo reagenti per la produzione di librerie di anticorpi monoclonali con ognuna di queste tre tecniche proponiamo