The recommended assay buffer includes calcium: 10 mM sodium acetate buffer with 5 mM calcium acetate, pH 7.5 at 37°C. Prepare 100 ml in deionized water using sodium acetate trihydrate and calcium acetate. Adjust the pH to 7.5 at 37°C with 0.1 M acetic acid or 0.1 M NaOH. Additional information can be found at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/551/p1512enz.pdf
P1512
Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
Sinonimo/i:
Protease from Geobacillus stearothermophilus, Thermophilic-bacterial protease
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Geobacillus stearothermophilus
Tipo
Type X
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
30-350 units/mg protein (E1%/280)
PM
34.6 kDa by amino acid sequence
Purificato mediante
crystallization
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Does the enzyme need to add additional Ca2+ and Zn2+ to be activated?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this product be dissolved in PBS?
Can this product be dissolved in PBS?
1 answer-
There is no specific information available on the dissolution of thermolysin at a 50 mM concentration in PBS. PBS typically contains between 138 to 150 mM sodium chloride, which may or may not lower the overall solubility of the enzyme in PBS. If PBS is used, the user will need to determine if the enzyme fully dissolves in the solution or not.
For the complete enzymatic procedure, you can find the link here: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/551/p1512enz.pdf