Documenti
PRON-RO
Roche
Pronasi
from Streptomyces griseus
Sinonimo/i:
proteasi non specifica
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
Streptomyces griseus
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
0.5-2 mg/mL
Parametri
35-40 °C optimum reaction temp.
tecniche
DNA extraction: suitable
Colore
white
pH ottimale
7.0-8.0
Intervallo di pH
6.0-9.0
Solubilità
water: soluble 10-20 g/L
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
Descrizione generale
a 40 °C con caseina come substrato, a pH 7,5, equivalente a circa 1270 PU/mg o circa 25 PUK/mg.
Specificità
La pronasi ha un′estesa specificità e scinde praticamente tutte le proteine nei singoli aminoacidi idrolizzandoli ad acidi carbossilici e alcoli.
Applicazioni
Usare Pronasi per idrolizzare a fondo le proteine in applicazioni di ricerca. La Pronasi è impiegata per la degradazione delle proteine nell′isolamento di DNA e RNA, come nell′estrazione di DNA del fago o l′isolamento di plasmide DNA. Non occorre auto-digerire la pronasi prima dell′uso. È anche impiegata in istochimica e coltura cellulare per la dissociazione di tessuti in associazione con collagenasi e tripsina, e per la produzione di glicopeptidi da glicoproteine purificate. È stata usata per la decorionazione di embrioni di pesce Zebra.
Azioni biochim/fisiol
La pronasi ha una specificità ad ampio spettro. Per questa ragione, viene comunemente impiegata quando sia richiesta una degradazione delle proteine avanzata o completa. Tra i suoi impieghi si possono annoverare l′analisi di proteine negli organelli cellulari, la rimozione di proteine durante l′isolamento di DNA o RNA e la produzione di idrolisati proteici per l′analisi degli amminoacidi. In più, la pronasi supera la tripsina nella capacità di disperdere le linee cellulari fibroblastiche, con risultati eccellenti quanto a distacco del monostrato cellulare e preparazione di sospensioni di singole cellule.
Definizione di unità
Un′unità di attività di proteasi non specifica aumenta il tasso di rilascio di aminoacidi positivi alla folina e peptidi da caseina a +40 °C e pH 7,5. Per una unità (U) viene rilasciata 1 μmole/minuto di tirosina e per l′unità “PU” il valore è 1 μg/minuto (1 U = 181 PU); per l′unità "PUK", è 0,1/minuto (si misura la variazione di assorbanza del blu molibdeno, formato dalla reazione con il reagente della ‘folina′ sotto condizioni per cui 1 PUK = 50 PU).
Nota sulla preparazione
Stabilizzatori: Effetto protettivo degli ioni calcio
La preparazione contiene il 20% di acetato di calcio come stabilizzante. È privo di amido come garantito dalle attuali Procedure di Controllo Qualità. L′attività di una soluzione diluita contenente calcio 0,01–0,1 M è rimasta stabile per più di 24 ore a pH neutro da 4 a 8 °C. La pronasi è anche protetta dalla inattivazione termica da livelli bassi di calcio.
Concentrazione di lavoro: da 0,5 a 2 mg/mL
Soluzione di lavoro: Il solvente è raccomandato in acqua distillata.
La soluzione base è preparata aggiungendo pronasi in polvere ad acqua distillata (da 10 a 20 mg/mL).
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Ricostituzione
Il liofilizzato è solubile in acqua (da 10 a 20 mg/mL).
Stoccaggio e stabilità
Conservare in condizioni asciutte.
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Changhe Hou et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 4877-4886 (2015-07-03)
The aim of the present study was to investigate the presence and biological function of microRNA-92a (miR-92a) in chondrogenesis and cartilage degeneration. Human adipose‑derived mesenchymal stem cells (hADSCs) in micromass and chondrocyte‑like ATDC5 cells were induced to chondrogenesis, and primary
Yue-Hong Chen et al.
Arthritis research & therapy, 24(1), 27-27 (2022-01-21)
Penfluridol, isolated from an FDA-approved small-molecule drug library as an inhibitor of tumor necrosis factor α (TNFα)-stimulated NF-κB activation, is clinically used to treat chronic schizophrenia and related disorders. This study is aimed to investigate the therapeutic effect of penfluridol
Pronase
Foley JF and Aftonomos BTh
Tissue Culture and Research, 185-188 (1973)
Pronase (EC 3.4. 24.4)
Sweeney PJ and Walker JM
Methods in Molecular Biology, 271-276 (1993)
Chen Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 315-315 (2022-12-29)
Dysregulated activation of the inflammasome is involved in various human diseases including acute cerebral ischemia, multiple sclerosis and sepsis. Though many inflammasome inhibitors targeting NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) have been designed and developed, none of the inhibitors are clinically available. Growing evidence