Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 66.70 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 209.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2150.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
Geobacillus stearothermophilus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
34.6 kDa
purified by
crystallization
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, 30-350 units/mg protein (E1%/280), suitable for cell culture | description Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280) | description lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, suitable for cell culture | description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥9,000 BAEE units/mg protein, BioReagent, suitable for cell culture |
| specific activity 30-350 units/mg protein (E1%/280) | specific activity 30-350 units/mg protein (E1%/280) | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥9,000 BAEE units/mg protein |
| biological source Geobacillus stearothermophilus | biological source Geobacillus stearothermophilus | biological source Clostridium histolyticum | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution) | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| mol wt 34.6 kDa | mol wt 34.6 kDa by amino acid sequence | mol wt - | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Organi bersaglio
Respiratory system
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?