Vai a
75164
4-Methylumbelliferyl oleate
lipase substrate, ≥95% (HPCE), solid, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Oleic acid 4-methylumbelliferyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 148.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 491.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.61
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-210-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4887028
eCl@ss:
32150313
CHF 148.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl oleate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
mp
37-38 °C (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble, DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
Application
4-Methylumbelliferyl oleate has been used:
  • as a substrate to assay the activity of non-specific esterases
  • to determine lipase activity
  • as a substrate to evaluate pancreatic lipase inhibitory activity
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorogenic substrate for lipase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)