Vai a
70124
4-Nitrophenyl myristate
lipase substrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl tetradecanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 119.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.46
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-653-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2004374
CHF 119.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
InChI key
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl myristate has been used as a substrate to measure the activity of:
  • bile salt-activated lipase[1]
  • esterase[2]
  • neutral lipase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N3627N025273681
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)