N8130
4-Nitrophenyl acetate
esterase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Nitrophenyl acetate, esterase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PON1(5444)
Applicazioni
- to evaluate esterase activity in human embryonic kidney cell line
- in carbonic anhydrase inhibition assay
- to study its conversion to p-nitrophenol (p-NP) by the esterase activity of bovine serum albumin
- as a substrate to determine carboxylesterase (CES) activity in mouse liver cells
- to study the advantages of bioconjugation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) and magnetic iron oxide nanoparticles (MIONPs) in magnetic CLEAs matrix
Substrati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available