Merck
N9876
4-Nitrophenyl butyrate
lipase substrate, chromogenic, esterase substrate, ≥98%, liquid
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl butyrate, Butyric acid 4-nitrophenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879729
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl butyrate, ≥98%
assay
≥98%
form
liquid
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-2-3-10(12)15-9-6-4-8(5-7-9)11(13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
DVDUMIQZEUTAGK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl butyrate is a substrate for esterase, and lipase enzyme. Hydrolysis of 4-nitrophenyl butyrate by these enzymes releases the chromophore, 4-nitrophenolate which is spectrophotometrically analysed at 415 nm.
Application
4-nitrophenyl butyrate has been used:
  • as a substrate for esterase activity in monocyte-derived macrophage cell line in response to polyethylene
  • as a substrate for mycobacterial phospholipase A and mycobacterial cutinase activity
  • as a substrate to determine the effect of buffers and solvents on human carboxylesterase
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)