L9795
Lactate Oxidase from Aerococcus viridans
lyophilized powder
Sinonimo/i:
L-lactate monooxygenase, lactate monooxygenase, lactate oxidative decarboxylase, lactate oxygenase, lactic oxidase, lactic oxygenase
Origine biologica
bacterial (Aerococcus viridans)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
PM
80 kDa (gel filtration)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- supplement in the culture medium to convert extracellular lactate to pyruvate
- coating on glass beads for electrochemical detection of lactate from a single cell by a push-pull nozzle system
- coating on multi-branched gold nanoparticles (GNPs) for the simultaneous colorimetric detection of lactate in saliva by paper-based multiplexed device
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.