Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 383.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Syrosingopine,
form
powder
Quality Segment
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
SMILES string
O=C(OC)[C@@H]1[C@]2([H])C[C@@]3([H])C4=C(C5=CC=C(OC)C=C5N4)CCN3C[C@]2([H])C[C@H](OC(C6=CC(OC)=C(OC(OCC)=O)C(OC)=C6)=O)[C@H]1OC
InChI
1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
InChI key
ZCDNRPPFBQDQHR-SSYATKPKSA-N
Application
- to study its effects on anti-CD147-induced metabolon disruption in human breast cancer cells[1]
- to study its effects on Cryptosporidium parvum-infected HCT-8 cells[2]
- in orthogonal linear separation analysis (OLSA)-derived decomposed analysis[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥15 | solubility - | solubility - |
| color white to light brown | color white to tan | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?