G8541
Ala-Gln
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
Sinonimo/i:
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Biotechnology Performance Certified
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
solution
Concentrazione
200 mM
Impurezze
endotoxin, tested
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenuto correlato
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.