L9776
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
suitable for protein sequencing, BioReagent, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
vial of 50 μg
Compatibilità
suitable for protein sequencing
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in proteomics analysis
- as a treatment for protein depolymerization reaction
- to test its effect on the degradation of human recombinant IL-8
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3