Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 70.10 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 150.00 |
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 290.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 525.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1600.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 70.10
Nome del prodotto
Bestatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
216 °C
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
InChI key
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description powder | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility - | solubility methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.) | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?