P6675
Prolidase from porcine kidney
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinonimo/i:
Aminoacyl-L-proline hydrolase, Imido Dipeptidase, Prolidase, Proline dipeptidase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Composizione
Protein, 20-74% Lowry
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the enzymatic hydrolysis of porcine milk for the recovery of L-glutamine from proteins and peptides
- in the proteolysis of skim milk for the determination of ε-(γ-glutamyl)lysine and free aminoacids
- to determine its effect on the activity of enterococcin A 2000
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1