428020
Latrunculin B
from Latrunculia magnifica, ≥95% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Latrunculin B, Latrunculia magnifica
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Latrunculin B, Latrunculia magnifica, Latrunculin B, CAS 76343-94-7, is a unique marine toxin that inhibits actin polymerization and disrupts microfilament organization. It is 10 to 100-fold more potent than cytochalasins.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5378
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white to yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S1C[C@H](NC1=O)[C@@]2(O[C@H]3C[C@@H](OC(=O)\C=C(/CC\C=C/[C@H](CC3)C)\C)C2)O
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Actin polymerization
Attenzione
Altre note
de Oliveira, C.A., and Mantovani, B. 1988. Life Sci.43, 1825.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
WGK 3