L5125
N-lauroil-sarcosina
≥94%
Sinonimo/i:
N-dodecanoil-N-metil-glicina, Sarcosil NL
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥94%
Stato
powder
PM
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
Numero d'aggregazione
2
tecniche
oligo synthesis: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)