11277057001
Roche
Ribonucleoside Triphosphate Set
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
Sinonimo/i:
atp, ctp, gtp, set of atp, ctp, gtp, utp, utp
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Lithium salts
Livello qualitativo
Saggio
>98% (HPLC)
Confezionamento
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
DNA sequencing: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
≥98% ribonucleoside triphosphates (HPLC), ≤1.5% ribonucleoside diphosphates, ≤0.5% ribonucleoside monophosphates.
Tested for the absence of RNases according to the current Quality Control procedures.
Definizione di unità
Altre note
Ribonucleotides are also included in some kits (NTPs, buffer, and enzyme in separate vials).
Solo come componenti del kit
- ATP, lithium salt 100 mM
- CTP, lithium salt 100 mM
- GTP, lithium salt 100 mM
- UTP, lithium salt 100 mM
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?