Vai a
61747
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
30% aqueous solution, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.60
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 161.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
CHF 42.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
quality
30% aqueous solution
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein quantification: suitable
pH
7.0-9.0 (25 °C)
CMC
14.6
solubility
water: soluble at 20 °C (soluble)
density
1.033 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Application
N-Lauroylsarcosine (Sarcosyl) is an ionic surfactant useful in a wide range of solubilization and permeation applications from solubilization of membrane proteins to enhancement of skin permeability in transdermal applications.
Other Notes
Solubilization of membrane proteins; useful for rupturing of eukaryote cells in transcription studies; In the lysis of Clostridium perfringens for rapid extraction of plasmids
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L7414L5777L5125
description
30% aqueous solution, ≥97.0% (HPLC)
description
20%, Molecular Biology
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
≥94%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
19-21%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥94%
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
oligo synthesis: suitable
aggregation number
2
aggregation number
-
aggregation number
2
aggregation number
2
mol wt
average mol wt 600
mol wt
293.38 g/mol
mol wt
average mol wt 600, micellar avg mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf