K1388
KT 5823
≥85% (HPLC), lyophilized powder
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Colore
white
Solubilità
ethyl acetate: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@]1(CC2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6CN(C)C(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)OC
InChI
1S/C29H25N3O5/c1-28-29(36-4,27(34)35-3)13-20(37-28)31-18-11-7-5-9-15(18)22-23-17(14-30(2)26(23)33)21-16-10-6-8-12-19(16)32(28)25(21)24(22)31/h5-12,20H,13-14H2,1-4H3/t20-,28+,29+/m1/s1
QTYMDECKVKSGSM-YMUMJAELSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?