Vai a
SML2281
BAY 60-2770
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[((4-Carboxy-butyl)-{2-[5-fluoro-2-(4′-trifluoromethyl-biphenyl-4-ylmethoxy)-phenyl]-ethyl}-amino)-methyl]-benzoic acid, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[5-fluoro-2-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 135.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 517.00
CHF 439.45
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H33F4NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
623.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 135.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
InChI
1S/C35H33F4NO5/c36-31-16-17-32(45-23-25-6-8-26(9-7-25)27-12-14-30(15-13-27)35(37,38)39)29(21-31)18-20-40(19-2-1-3-33(41)42)22-24-4-10-28(11-5-24)34(43)44/h4-17,21H,1-3,18-20,22-23H2,(H,41,42)(H,43,44)
InChI key
CRQMDXFUKDWARU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 60-2770 is a potent and selective soluble guanylyl cyclase (sGC) heme-independent activator that protects sGC from heme oxidation in smooth muscle tissues. BAY 60-2770 provides cardioprotection and limits the infarct size in rat ischaemia-reperfusion model. Also BAY 60-2770 Ameliorates of urethra dysfunction in high-fat fed obese mice.
potent and selective soluble guanylyl cyclase (sGC) heme-independent activator
Structurally, BAY 60-2770 comprises fluoro and trifluoromethyl moieties. It stimulates in vitro expressed α2/β1 isoform of nitric oxide sensitive guanylyl cyclase (NOsGC). BAY 60-2770 is reported to be effective in treating liver fibrosis and in lowering arterial pressures (both pulmonary and systemic) in animal studies. It elicits anti-aggregating and anti-adhesive effects on platelets and may have therapeutic potential to treat atherothrombotic events.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)