Vai a
S153
SQ 22536
≥97% (HPLC), Adenylate cyclase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 199.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 782.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 199.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SQ 22,536, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChI key
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Application
SQ 22,536 was used to study the role of adenylate cyclase in differentiation of PC12 cells and in gap junctional intercellular communication in breast cancer cells.
Biochem/physiol Actions
SQ 22,536 is a cell-permeable adenylyl cyclase inhibitor. IC50 = 20 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
SQ 22,536 is an effective inhibitor of not only basal but also prosptaglandin E1-activated adenylate cyclase activities in platelets.1 It reverses hyperalgesia contralaterally and ipsilaterally when injected intramuscularly in rats.2
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
568500C4479SML0240
SQ 22,536 ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S153
SQ 22,536
SQ 22536 Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
Sigma-Aldrich
568500
SQ 22536
Adefovir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0240
Adefovir
description
≥97% (HPLC), powder
description
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
color
white to off-white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... ADCY1(107), ADCY2(108), ADCY3(109), ADCY4(196883), ADCY5(111), ADCY6(112), ADCY7(113), ADCY8(114), ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SQ 22,536
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)