567430
Sodium Butyrate
A short chain fatty acid that has been shown to induce apoptosis in colon carcinoma cell lines by a p53-independent pathway.
Sinonimo/i:
Sodium Butyrate, Butyric Acid, Na, NaB, HDAC Inhibitor V
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Induce apoptosis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Russo, G.L., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 233, 673.
Krupitza, G., et al. 1995. Carcinogenesis16, 1199.
Calabresse, C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 31.
Hague, A., et al. 1993. Int. J. Cancer55, 498.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1