C5438
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
8-pCPT-cGMP, pCPT-cGMP
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Sc3ccc(Cl)cc3)n2[C@@H]4O[C@@H]5COP([O-])(=O)O[C@H]5[C@H]4O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H15ClN5O7PS.Na/c17-6-1-3-7(4-2-6)31-16-19-9-12(20-15(18)21-13(9)24)22(16)14-10(23)11-8(28-14)5-27-30(25,26)29-11;/h1-4,8,10-11,14,23H,5H2,(H,25,26)(H3,18,20,21,24);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
REEQGIQRCDWDRA-ZBMQJGODSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.