Sterile-filtered insulin solutions are quite stable and may be stored for at least 12 months at 2–8 °C. While the freeze/thaw stability of insulin solutions have not been conducted, external sources indicate stock solutions are stable when stored as aliquots at -20 °C, following sterile filtration.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 730.00 |
0.5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2’600.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
semisynthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
concentration
>75%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
L'insulina si lega ai recettori presenti sulle cellule bersaglio di fegato, muscolo scheletrico e tessuto adiposo, nonché sui linfociti B, sulle cellule cerebrali e su i molti altri tipi di cellule. Nell'uomo il gene dell′insulina è localizzato sul cromosoma 11p15.5.
Application
- nel liquido cefalorachidiano artificiale (aCSF) per studiare l'effetto sulla temperatura corporea centrale della somministrazione di insulina nell'area preottica dei topi;[1]
- ionizzazione elettrospray con sonda di campionamento (SPESI) in modalità contatto per studiare l'effetto della vibrazione del substrato sull'efficienza di ionizzazione;[2]
- come componente del terreno di differenziazione degli adipociti
Biochem/physiol Actions
La trasduzione del segnale dell'insulina avviene attraverso due importanti vie: la via della fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K, una chinasi lipidica)/AKT (nota anche come protein-chinasi B o PKB) e la via di Raf/Ras/MEK/ MAPK (protein-chinasi attivata da mitogeno, nota anche come chinasi regolata dal segnale extracellulare o ERK). L'insulina aumenta l'attività delle vie metaboliche che controllano la sintesi di glicogeno, l'espressione genica, la sintesi di DNA e la pompa Na+/K+. Inibisce invece le vie metaboliche che regolano l'apoptosi e l'autofagia.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source semisynthetic | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay >98% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution) | form dry powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration >75% | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Insulina
wgk
nwg
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Can I store aliquots of this product at −20 °C?
1 answer-