Vai a
I6383
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas
≥80% (HPLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 50.90
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 924.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C157H232N40O47S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
3495.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC)
CHF 50.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
mol wt
3496 Da by calculation (Average Mass)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8c
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
Gene Information
cow ... INS(280829)
General description
Insulin is made up of two polypeptide chains (A and B) linked together by two disulfide linkages. Chain A and B are composed of 21 amino acids and 30 amino acids, respectively.
Application
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas has been used:
  • as a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)-mass spectrometry (MS) calibration standard
  • in electrochemical impedance spectroscopy and quartz crystal nanobalance (EQCN) studies of insulin adsorption on platinum
  • as an internal standard to quantify insulin chain B residue in protein samples
Biochem/physiol Actions
Insulin regulates the cellular uptake, utilization, and storage of glucose, amino acids, and fatty acids. It inhibits the breakdown of glycogen, protein, and fat. The β chain is a substrate for carboxypeptidase Y.
Preparation Note
Prepared by modification of Sanger, F., et al.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I1764I1633I5500
Insulina ≥25 USP units/mg (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
I5500
Insulina
description
≥80% (HPLC), powder
description
BioReagent, suitable for protein sequencing
description
≥80% (HPLC), powder
description
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
biological source
bovine
biological source
-
biological source
bovine
biological source
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Gene Information
cow ... INS(280829)
Gene Information
cow ... INS(280829)
Gene Information
cow ... INS(280829)
Gene Information
cow ... INS(280829)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)