11074547001
Roche
Insulin-Transferrin-Sodium Selenite Supplement
suitable for cell culture, lyophilized, pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Sinonimo/i:
ITS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human serum (transferrin)
synthetic (sodium selenite)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in human cells
Sterilità
non-sterile; 0.2 μm filtered
Saggio
>98% (Transferrin, SDS-PAGE)
>99% (Insulin, HPLC)
>99% (Sodium selenite)
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... INS(280829)
human ... TFRC(7037)
Descrizione generale
Source: Insulin- bovine pancreas; transferrin- human serum; Sodium selenite-synthetic
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C.
Prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing.
Ricostituzione
Further dilution with culture medium.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash