Y0001717
Insulin porcine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Insulin from porcine pancreas, Insulin from hog pancreas
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
insulin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti