Documenti
I1882
Sigma-Aldrich
Insulina
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C254H377N65O75S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
5733.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≥20 units/mg (USP units)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informazioni sul gene
bovine ... INS(280829)
Applicazioni
L′insulina è usata come fattore di crescita in molti sistemi di coltura di cellule di mammifero.
Azioni biochim/fisiol
Ormone polipeptidico a doppia catena prodotto dalle cellule β delle isole pancreatiche. Il suo peso molecolare è di circa 5800 Da. Le catene α e β sono unite da due ponti disolfuro interconnessi. La catena α contiene un ponte disolfuro interno. L′insulina regola la captazione cellulare, l′utilizzo e lo stoccaggio di glucosio, aminoacidi e acidi grassi e inibisce la rottura di glicogeno, proteine e grassi.
Altre note
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Stato fisico
polvere 0 °C, soluzione stabile 2-8 °C, 1 anno
Ricostituzione
Per preparare 10 mg/mL di soluzione madre, aggiungere 10 mL di H2O acidificata (pH ≤2), preparata con l′aggiunta di acido acetico glaciale (circa 0,1 mL).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sodium selenite γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9133
Sodium selenite
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Insulina recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
Sigma-Aldrich
I2643
Insulina
vibrant-m
I0305000
Insulina
Kevin M Dean et al.
Scientific reports, 7(1), 9332-9332 (2017-08-26)
We introduce a concept that enables parallelized three-dimensional imaging throughout large volumes with isotropic 300-350 nm resolution. By staggering high aspect ratio illumination beams laterally and axially within the depth of focus of a digitally scanned light-sheet fluorescence microscope (LSFM), multiple
Kristina Attoff et al.
PloS one, 12(12), e0190066-e0190066 (2017-12-21)
Despite its high relevance, developmental neurotoxicity (DNT) is one of the least studied forms of toxicity. Current guidelines for DNT testing are based on in vivo testing and they require extensive resources. Transcriptomic approaches using relevant in vitro models have
Marc Hafner et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1067-1080 (2019-06-11)
The target profiles of many drugs are established early in their development and are not systematically revisited at the time of FDA approval. Thus, it is often unclear whether therapeutics with the same nominal targets but different chemical structures are
Sarfraz Ahmad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(6), 1101-1108 (2009-04-02)
Prostate stem cell antigen (PSCA) is a cell surface antigen expressed in normal human prostate and over expressed in prostate cancer. Elevated levels of PSCA protein in prostate cancer correlate with increased tumor stage/grade, with androgen independence and have higher
Ian S Zagon et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 127(11), 1468-1473 (2009-11-11)
To determine if topical application of naltrexone hydrochloride (NTX), an opioid antagonist, restores tear production and corneal sensation in rats with diabetes mellitus. Type 1 diabetes was induced with streptozotocin in rats. Tear production was measured by the Schirmer test