05-1109
Anti-Pro-Insulin C-Peptide Antibody, clone C-PEP-01
clone C-PEP-01, from mouse
Sinonimo/i:
CD220 antigen, insulin receptor
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-PEP-01, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected insulin in human normal pancreas tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human normal pancreas tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2