Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
H3506
Sigma-Aldrich
Ialuronidasi
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Sinonimo/i:
Ialuronato 4-glicanoidrolasi, Ialuronoglucosaminidasi
Scegli un formato
100 MG
CHF 63.40
500 MG
CHF 189.00
1 G
CHF 329.00
5 G
CHF 1’260.00
CHF 63.40
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 63.40
500 MG
CHF 189.00
1 G
CHF 329.00
5 G
CHF 1’260.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 63.40
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Tipo
Type I-S
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
400-1000 units/mg solid
PM
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
N° accesso UniProt
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
La ialuronidasi da testicoli bovini è stata usata per la digestione di tessuto mammario, tessuto cardiaco ed oociti per l′isolamento delle cellule[1][2][3]
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Azioni biochim/fisiol
La ialuronidasi degrada lo ialuronano ed è stato scoperto che è regolata in maniera inappropriata durante la progressione del cancro.
Questi enzimi scindono casualmente i legami glicosidici della β-N-acetilesosammina-[1→4] nell′acido ialuronico, nella condroitina e nei condroitina solfati.
Definizione di unità
Un′unità degrada 0,75 μg di acido ialuronico (polisaccaride) al minuto a pH 5,35 e a 37 ºC ‒ come da misura turbidimetrica dell′assorbanza (λ: 600 nm) di un complesso con BSA dopo 45 minuti.
Altre note
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Highly efficient gene transfer into adult ventricular myocytes by recombinant adenovirus.
Kirshenbaum LA et al.
The Journal of Clinical Investigation, 92, 381-381 (1993)
Heikki J Nieminen et al.
Scientific reports, 7(1), 3991-3991 (2017-06-24)
Research is ongoing to develop drug therapies to manage osteoarthritis (OA) and articular cartilage (AC) injuries. However, means to deliver drug to localized AC lesions are highly limited and not clinically available. This study investigates the capability of laser ultrasound
Effect of pressure at primary drying of freeze-drying mouse sperm reproduction ability and preservation potential.
Kawase Y et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133, 841-841 (2007)
Moshe Sade-Feldman et al.
Nature communications, 8(1), 1136-1136 (2017-10-27)
Treatment with immune checkpoint blockade (CPB) therapies often leads to prolonged responses in patients with metastatic melanoma, but the common mechanisms of primary and acquired resistance to these agents remain incompletely characterized and have yet to be validated in large
A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression.
Porter DA et al.
Cancer Research, 61, 5697-5697 (2001)
Articoli
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolli
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Can this be used in animal models in vivo?
    1 answer
    1. This product is NOT tested for injection into animals. The product is NOT sterile or tested for endotoxin levels.
      Helpful?
  2. Is there any information available regarding whether hyaluronidase impacts body fluid crystals?
    1 answer
    1. Hyaluronidase is not expected to impact crystals. It is specific to hyaluronan or Hyaluronic acid and may be used with breast and possibly other tissues. However, crystals are typically inorganic salts, with body fluid crystals typically being pyrophosphate. Therefore, hyaluronidase should have no effect upon pyrophosphate crystals.
      Helpful?
  3. Is it acceptable to use H3506 SLCH0779 directly in synovial fluid without dilution?
    1 answer
    1. It is generally not a standard practice to simply sprinkle hyaluronidase (such as H3506 SLCH0779) directly into synovial fluid. For a more formal and generally recognized method, a 0.05% solution in phosphate buffer is recommended, with one drop added per milliliter of fluid. This allows for the clarification of synovial fluids to make cell counts possible. Therefore, directly using H3506 SLCH0779 in synovial fluid without dilution may not be the most common practice.
      Helpful?
  4. What does the type refer to i.e. type I-S?
    1 answer
    1. The type designations for the hyaluronidase enzyme products offered are in-house designations and do not represent any kind of biochemical significance. The types can refer to the order of addition of the product to the catalog, source, physical form, activity, tests performed, etc.
      Helpful?
  5. Can I dissolve H3506 in DMEM/F12 media or PBS before use for tissue dissociation?
    1 answer
    1. It is recommended to dissolve this product at 1 mg/mL in 0.02 M phosphate buffer, pH 7, containing 77 mM sodium chloride and 0.01% BSA. Solubilizing directly into the medium has not been tested, but may be suitable. It is important to include BSA to ensure stability.
      See the link below for the recommended instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/296/016/h3506-pis-ms.pdf
      Helpful?
  6. I am looking for specific inhibitor for extrasynaptic GABA Rs. The one I found in Sugma is Gaboxadol hydrochloride for ɣ containing containing. Which is the best inhibitor do you have. Is also any extrasynaptic GABA inhibitors for ALPHA subunits GABA?
    1 answer
    1. Searching via the Gene Lookup tool on the main webpage search bar can provide a product list of various related products for any gene product, including agonists, antagonists, antibodies, proteins, RNAi and related gene editing products. Go to the main search bar, select "Genes" from the left dropdown and enter the gene name, gene symbol or gene id to pull a list of gene candidates. Next, select the appropriate gene by clicking on it - the related products will display. For example here is the list of gene products for the GABA A receptor alpha one (GABRA1) https://www.sigmaaldrich.com/US/en/genes/gabra1
      Helpful?
  7. What is the shelf life of Product H3506, Hyaluronidase from bovine testes?
    1 answer
    1. Product H3506, Hyaluronidase from bovine testes, has a Recommended Retest period of two years (period of time between the Quality Control Release and Recommended Retest dates).  This date assigns the time frame during which the batch is expected to remain within established specifications if stored under Sigma-Aldrich’s defined conditions, which for product H3506 is at -20°C.  This information is provided on the Product's lot specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  8. How is a solution of Hyaluronidase from bovine testes, Product H3506, stored?
    1 answer
    1. Prepare fresh solutions directly before use since stock solutions are not stable for storage.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. Can Hyaluronidase from bovine testes, Product H3506, be used on humans?
    1 answer
    1. No. None of our packaged research products are for human use.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  