G11659
Guanidine carbonate salt
99%
Sinonimo/i:
Bisguanidinium carbonate, Diguanidinium carbonate, Guanidinium carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(N)=N.NC(N)=N.OC(O)=O
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Applicazioni
- An oxidizer, guanidinium dinitramide (GDN), by reacting with ammonium dinitramide.
- Guanidinium cyclopropanecarboxylate by reacting with cyclopropanecarboxylic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves