Documenti fondamentali
G5388
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galattosio
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Galattosio
Scegli un formato
100 G
CHF 117.00
500 G
CHF 324.00
1 KG
CHF 548.00
CHF 117.00
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 117.00
500 G
CHF 324.00
1 KG
CHF 548.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724619
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 117.00
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.1% glucose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Cationi in tracce
Mn: ≤50 ppb
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Descrizione generale
Il galattosio è un costituente del lattosio. È uno dei nutrienti principali dei neonati e dei bambini.[1] È prodotto nel corpo per la formazione di lattosio ed è anche un componente di glicolipidi (cerebrosidi) e glicoproteine.[2]
Il galattosio è un costituente del lattosio. È uno dei nutrienti principali dei neonati e dei bambini.[3] È prodotto nel corpo per la formazione di lattosio ed è anche un componente di glicolipidi (cerebrosidi) e glicoproteine.[4]
Applicazioni
D-(+)-Galattosio è stato impiegato in terreni di coltura di linee cellulari per consentire l′arresto della crescita cellulare senza modificare la velocità di produzione specifica di rh-tPA (qtPA).[5]
D-(+)-Galattosio è stato impiegato in terreni di coltura di linee cellulari per consentire l′arresto della crescita cellulare senza modificare la velocità di produzione specifica di rh-tPA (qtPA).[5]
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
USP
USP
1287700
Galattosio
D-(+)-Glucosio powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7021
D-(+)-Glucosio
N-Acetyl-D-mannosamine
SAFC
PHG0017
N-Acetyl-D-mannosamine
D-(+)-mannosio powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M6020
D-(+)-mannosio
Uridine powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U3003
Uridine
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Vergara M, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 15(6), 2-2 (2012)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product plant derived?
    1 answer
    1. This product is typically derived from animal sources. The source information will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5388#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    0 answers