Vai a
1287700
USP
Galattosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-D-galattosio, α-D-galattopiranosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1510.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1510.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
galactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito della Farmacopea emittente.
Il galattosio contiene d-galattopiranosio (C6H12O6), che si ricava o come uno dei prodotti della trasformazione metabolica del lattosio, uno zucchero presente naturalmente nei prodotti lattiero-caseari, ad opera dell′enzima digestivo lattasi o da arabinogalattani isolati da una fonte di origine vegetale.
Application
Galattosio standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Gomma di guar
  • Lattulosio concentrato
  • Lattulosio soluzione
  • Corpo fruttifero del Ganoderma Lucidum in polvere
  • Corpo fruttifero del Ganoderma Lucidum
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1206G0050000G5388
USP
USP
1287700
Galattosio
D-(+)-Galattosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1206
D-(+)-Galattosio
D-(+)-Galattosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0050000
D-(+)-Galattosio
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. G0050000, traceable to USP 1287700
agency
-
agency
-
API family
galactose
API family
galactose
API family
galactose
API family
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)