FG1215
RPMI-1640 Medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
RPMI-1640 Medium, With L-alanyl-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
sterile
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
stable glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1