Terreni RPMI 1640
Così denominati in quanto sviluppati presso il Roswell Park Institute da Moore et al, i terreni RPMI 1640 sono ottimizzati per la coltura di cellule non aderenti, come i linfociti e altre cellule del sangue. L’RPMI 1640 è una soluzione salina bilanciata (BSS) basata sulla serie di terreni RPMI 1630. La neutralità del pH è mantenuta grazie al sistema tampone del bicarbonato e contiene quantità diverse di amminoacidi e vitamine rispetto ai terreni RPMI 1630. Il terreno RPMI 1640 è privo delle proteine, dei lipidi o dei fattori di crescita richiesti per la proliferazione e la crescita di alcune linee cellulari pertanto potrebbe essere necessaria la supplementazione con siero bovino fetale (FBS).
Per che cosa si usa il terreno RPMI?
L’RPMI 1640 è sempre stato usato per la crescita di linfociti umani e per l’espansione di cellule linfoidi umani in assenza di siero. Quando adeguatamente supplementato, questo terreno risulta idoneo per la coltura di molti tipi di cellule di mammifero, quali le cellule ematiche, come i monociti e i linfociti umani freschi, e le cellule tumorali, come le linee cellulari HeLa e Jurkat. La sua versatilità lo rende adatto anche come terreno basale per la coltura di cellule in laboratorio e per diverse applicazioni sperimentali, come lo sviluppo, la scoperta di nuovi farmaci e le terapie basate su cellule.
RPMI 1640 vs. DMEM
Il DMEM (terreno di Eagle modificato da Dulbecco) e l’RPMI sono due terreni di coltura per cellule di mammifero molto diffusi, ma presentano molte differenze fondamentali. L’RPMI 1640 è l’unico terreno che contiene l’agente riducente glutatione e alte concentrazioni di vitamine e colina, oltre a vitamina B12, biotina e acido 4-amminobenzoico (PABA), che sono invece assenti nel DMEM.
Un’altra differenza è rappresentata dal fatto che sono formulati per colture cellulari di tipo diverso. Il DMEM si usa per colture di cellule che crescono aderenti a una superficie, come la plastica o il vetro, mentre l’RPMI 1640 si usa per le cellule di mammifero che crescono in sospensione.