Vai a
D4513
Desossiribonucleasi I
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
DNasi I, Desossi-ribonucleato 5′-oligonucleotido-idrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 117.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
CHF 117.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
type
Type II-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
packaging
vial of ≥10.0 mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear(lit.)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Application
DNasi I da Sigma è stato paragonato all′inibitore interleuchina 1 derivato da urina umana per la capacità di idrolisi di [14C]DNA [14C]DNA.[1] È stato anche impiegato per tagliare un frammento di 139 basi dalla coppia di enzimi di restrizione Hind III/Nci I per studiarne la stabilità per l′uso in esperimenti con la tecnica delle impronte. La DNasi I è ampiamente usata nella tecnica delle impronte per studiare farmaci e proteine che si legano al DNA.[2]
La desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stata usata in uno studio per investigare un nuovo approccio per ottenere RNasi, DNasi, colesterolesterasi e tripsine altamente attive da pancreas di animali da allevamento. Desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stato impiegata in uno studio per investigare l′isolamento e la successiva caratterizzazione della DNasi di fegato di carpa.
Usato per rimuovere DNA da campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
DNasi I è un′endonucleasi che agisce sui legami fosfodiesteri adiacenti a pirimidine per produrre polinucleotidi con fosfati 5′ terminali. In presenza di Mg2+, la DNasi taglia ciascun filamento di DNA indipendentemente e i siti del taglio sono casuali. Entrambi i filamenti di DNA sono tagliati approssimativamente alla stessa altezza in presenza di Mn2+. Il pH ottimale è fra 7 e 8. Cationi bivalenti come Mn2+, Ca2+, Co2+, e Zn2+ sono attivatori dell′enzima. Una concentrazione di Ca2+ 5 mM stabilizza l′enzima contro la digestione proteolitica. La DNasi I da pancreas bovino consiste di quattro componenti, A, B, C, e D distinguibili per via cromatografica con i loro rapporti molari 4:1:1 rispettivamente. Si trova solo una piccola quantità di D.[3] 2-Mercaptoetanolo, chelanti, sodio dodecil solfato (SDS)[4] e actina[5] sono noti inbitori dell′attività enzimatica.
Physical form
Polvere liofilizzata contenente cloruro di calcio
Preparation Note
L′enzima in polvere può essere ricostituito in acqua o in qualunque tampone a pH compreso tra 4,0 e 9,0, ad eccezione del tampone fosfato. Evitare i chelanti del calcio. La soluzione di DNAsi 10 mg/mL in NaCl 0,15M può perdere <10% della sua attività quando conservata per una settimana in aliquote a −20 °C. Le stesse soluzioni conservate frazionate a 2-8 °C possono perdere circa il 20% dell′attività. Rimane attiva fino a cinque ore a 60 °C a pH fra 5 e 7 e perde attività in <10 minuti a 68 °C. L′attività decade del 6%/ora in tampone acetato (a pH 5,0) e tris (a pH 7,2) alla concentrazione di 1 mg/mL.
Analysis Note
Proteina determinata da biureto.
Other Notes
Un′unità Kunitz produrrà un aumento di ΔA260 di 0,001 per minuto per mL a pH 5,0 e 25 °C, usando DNA tipo I o III come substrato. (1 unità = 1 unità Kunitz)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4527D5025DN25
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desossiribonucleasi I
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D4513-1VL04061835515974