Vai a
N9653
Netropsin dihydrochloride
From Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Congocidin, Sinanomycin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 256.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N10O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 256.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Netropsin dihydrochloride, from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Streptomyces netropsis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]Cl.NC(CCNC(C1=CC(NC(C2=CC(NC(CNC(N)=N)=O)=CN2C)=O)=CN1C)=O)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-9-11(6-12(27)16(30)23-4-3-14(19)20)26-17(31)13-5-10(8-28(13)2)25-15(29)7-24-18(21)22;;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
InChI key
SDRHUASONSRLFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Netropsin is an unusual n-methylpyrrole-containing oligopeptide that binds to AT-rich sequences of dsDNA, especially in the minor groove. Thus, it protects such regions from DNase I and other endonucleases, and also inhibits topoisomerases. Netropsin disrupts the cell cycle, prolonging G and arresting in G.
Disclaimer
Protect from light.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N2001N7758SML1823
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
≥98% (TLC and titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 3.3 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
faintly yellow
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)