Documenti
04716728001
Roche
DNasi I ricombinante, senza RNasi
from bovine pancreas, expressed in Pichia pastoris
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Forma fisica
solution
PM
~39 kDa
Confezionamento
pkg of 10,000 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
7.0-8.0
Descrizione generale
DNasi I ricombinante è un′endonucleasi DNA-specifica. L′enzima catalizza la degradazione del DNA sia a doppio che a singolo filamento in modo casuale idrolizzando legami fosfodiesterici al DNA, fino a realizzare una miscela di oligo e mononucleotidi. Tutti i materiali usati nel processo di produzione di DNasi I ricombinante sono di origine non animale, per cui il prodotto è privo di componenti animali.
Contenuto
  • DNasi I ricombinante, senza RNasi, 10 U/μL
  • Tampone di incubazione, concentrato 10x
Specificità
Inattivazione termica: Una unità di DNasi I ricombinante, senza RNasi, viene inattivata dal calore dopo incubazione a 75 °C per 10 minuti.
Nota importante: In alternativa, DNasi I ricombinante, senza RNasi può essere inattivata e rimossa con l′estrazione mediante fenolo conformemente ai protocolli standard, per es. Protocolli correnti in biologia molecolare.
Applicazioni
DNasi I ricombinante, senza RNasi, può essere usata per degradare il DNA in applicazioni sensibili alla presenza di RNasi. Per esempio, DNasi I si usa spesso per:
  • Rimuovere il DNA genomico dalle preparazioni di RNA prima della RT-PCR
  • Isolare l′RNA privo di DNA dopo reazioni di trascrizione in vitro
  • Eseguire traduzioni del nick
  • Mappare regioni sensibili alla DNasi nel DNA degli eucarioti
Caratteristiche e vantaggi
  • Elimina la contaminazione di DNA da qualunque campione di RNA
  • Non è presente RNasi rilevabile né attività proteasica
  • Può essere inattivata dal calore, eliminando quindi la necessità di estrazione organica
  • Spedita con un tampone di incubazione ottimizzato, che sostiene la massima attività DNasi
  • Prodotto attraverso un processo che non prevede alcun uso di animali, per eliminare eventuali rischi associati al materiale di derivazione animale
Confezionamento
1 kit con 2 componenti
Qualità
Assenza di contaminanti: Ciascun lotto è testato per garantire l′assenza di RNasi e proteasi, sulla base delle attuali procedure di Controllo Qualità.
Specifiche
Forma glicosilata
DNasi I ricombinante è N-glicosilata in modo eterogeneo, per cui all′elettroforesi su gel appare in due bande.
Necessità di ioni divalenti
Per la massima attività, DNasi I necessita di cationi divalenti. L′endonucleasi DNA-specifica viene attivata da ioni quali gli ioni magnesio ed è stimolata dagli ioni calcio. Quindi l′enzima è inibito da agenti chelanti dei metalli come l′EDTA.
Definizione di unità
Una unità è l′attività enzimatica che induce un aumento dell′assorbanza di 0,001/minuto nelle condizioni del saggio in 1 mL a 260 nm.
Condizioni del saggio:
L′attività del volume è determinata in base alla seguente miscela del saggio. 100 μg di DNA di timo di vitello vengono incubati in 2,5 ml di tampone di incubazione 1x con 40-70 unità di DNasi I ricombinante, senza RNasi at +25 °C. A 260 nm si misura l′aumento dell′assorbanza.
Nota sulla preparazione
Attivatore: Ioni metallici bivalenti
Soluzione di lavoro:Tampone di stoccaggio 20 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 2 mM MgCl2, 1 mM ditioeritritolo, 0,1 mg/ml Pefabloc SC, 50% glicerolo (v/v), pH 7,6 (a 4 °C).
Tampone di incubazione (10x): 400 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 60 mM MgCl2, 10 mM CaCl2, pH 7,9.
Tampone di diluizione dell′enzima: 25 mM Tris-HCl, 50% glicerolo (v/v), pH 7,6 (a 4 °C).
Stoccaggio e stabilità
Conservare la soluzione dell′enzima non diluita tra -15 e -25 °C; tampone di conservazione a 4 °C.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Kwok-Fong Chan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(24) (2020-12-17)
The ongoing development of drug resistance in HIV continues to push for the need of alternative drug targets in inhibiting HIV. One such target is the Reverse transcriptase (RT) enzyme which is unique and critical in the viral life cycle-a
In Kyoung Mah et al.
Developmental biology, 416(1), 82-97 (2016-06-18)
Polarized epithelia define boundaries, spaces, and cavities within organisms. Cavitation, a process by which multicellular hollow balls or tubes are produced, is typically associated with the formation of organized epithelia. In order for these epithelial layers to form, cells must
Lucas R Smith et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(3), 333-353 (2020-04-11)
Cell migration and extracellular matrix remodeling underlie normal mammalian development and growth as well as pathologic tumor invasion. Skeletal muscle is no exception, where satellite cell migration replenishes nuclear content in damaged tissue and extracellular matrix reforms during regeneration. A
Christina N Cheng et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (89)(89), doi:10-doi:10 (2014-08-01)
The zebrafish embryo is now commonly used for basic and biomedical research to investigate the genetic control of developmental processes and to model congenital abnormalities. During the first day of life, the zebrafish embryo progresses through many developmental stages including
Kirsten Richter et al.
The Journal of biological chemistry, 295(23), 7849-7864 (2020-04-23)
Activation of the T cell receptor (TCR) results in binding of the adapter protein Nck (noncatalytic region of tyrosine kinase) to the CD3ϵ subunit of the TCR. The interaction was suggested to be important for the amplification of TCR signals
Articoli
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolli
DNase I from bovine pancreas is a glycoprotein of Mr 37000. A special procedure is used to remove RNases from the DNase preparation.