Documenti fondamentali
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
Sinonimo/i:
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.26
Beilstein:
2061272
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3