Documenti fondamentali
444605
Sigma-Aldrich
Melittin
A 26-residue polypeptide from bee venom that binds calmodulin in a Ca2+-dependent manner.
Sinonimo/i:
Melittin
Scegli un formato
250 μG
CHF 179.00
CHF 179.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
CHF 179.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C131H229N39O31
Numero CAS:
Peso molecolare:
2846.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 179.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5824
Saggio
>97% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(CCC1)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)N)C(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)
VDXZNPDIRNWWCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A 26-residue polypeptide from bee venom that binds calmodulin in a Ca2+-dependent manner, activates phospholipase A2, and inhibits protein kinase C (IC50 = 5-7 µM) by binding to the catalytic domain in a Mg2+-ATP sensitive manner. A stimulator of Giα and G11α activity that is reported to inhibit adenylate cyclase activity in synaptic membranes. Has also been used for affinity purification of several Ca2+-binding proteins. Activates Giα-1 and G11α activities and inhibits Gs activity.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5-7 µM 5-7 µM for activating phospholipase A2 and inhibits protein kinase C
Confezionamento
Yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-Trp-Ile-Lys-Arg-Lys-Arg-Gln-Gln-NH₂
Altre note
Fukushima, N., et al. 1998. Peptides19, 811.
Gravitt, K.R. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 425.
Baudier, J., et al. 1987. Biochemistry26, 2886.
Kincaid, R.L., and Coulson, C.C. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.133, 256.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3