Documenti fondamentali
900421
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
≥95%
Sinonimo/i:
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate, 3,6-Di-tert-butyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Scegli un formato
100 MG
CHF 102.00
CHF 102.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H40BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
277.2 °C
Attivazione fotocatalizzatore
455 nm
Stringa SMILE
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=C(C=CC3C(=C4C=CC(=CC42)C(C)(C)C)C=5C(=CC(=CC5C)C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C36H40N.BF4/c1-23-19-24(2)33(25(3)20-23)34-29-17-15-26(35(4,5)6)21-31(29)37(28-13-11-10-12-14-28)32-22-27(36(7,8)9)16-18-30(32)34;2-1(3,4)5/h10-22H,1-9H3;/q+1;-1
YUNSHKYOOCWQRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
9-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate is an acridium-based photocatalyst that can be an alternative to transition-metal-based photocatalysts due to its higher chemical stability and attenuated redox potential.[1]
When employed with TEMPO, this acridinium photocatalyst promotes the site-selective amination of a variety of simple and complex aromatics with heteroaromatic azoles. When ammonium carbamate is used as the amine, anilines can be achieved directly.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Acridinium-Based Photocatalysts: A Sustainable Option in Photoredox Catalysis.
Joshi-Pangu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(16), 7244-7249 (2016)
Contenuto correlato
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.