175501
Boron trifluoride diethyl etherate
for synthesis
Sinonimo/i:
Boron trifluoride ethyl etherate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
4.2 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Limite di esplosione
36 %
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
126-129 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
137.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?