Vai a
46947
Fluorescein isothiocyanate – Dextran 500000-Conjugate
(FITC:Glucose = 1:100)
Sinonimo/i:
Dextran 500′000 Fluorescein isothiocyanate Conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 171.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 607.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 171.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
(FITC:Glucose = 1:100)
extent of labeling
0.01 mol/mol FITC glucose (substitution)
technique(s)
permeability assay: suitable
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0)
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein isothiocyanate – Dextran 500000-Conjugate is used as a fluorescent tissue permeability assay reagent and as a diffusion probe for evaluation of biomaterials such as hydrogels and lipid vesicles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
52471FD500S69658
description
(FITC:Glucose = 1:100)
description
average mol wt 2,000,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt 150,000
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0)
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange
solubility
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
composition
(FITC:Glucose = 1:100)
composition
-
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)