The product is soluble in water at 10mg/mL.
R9379
Rhodamine B isothiocyanate–Dextran
average mol wt ~70,000
Sinonimo/i:
RITC-Dextran
Scegli un formato
CHF 277.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 277.00
Prodotti consigliati
PM
average mol wt ~70,000
Grado di funzionalizzazione
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the solubility of product R9379, Rhodamine B isothiocyanate–Dextran?
1 answer-
Helpful?
-
-
detection wavelength 알려주세요. 이 제품 production information sheet가 없네요.
1 answer-
For R9379, Rhodamine B isothiocyanate-Dextran, the RITC has excitation and emission wavelengths reported at λex 553 nm; λem 627 nm in methanol.