Vai a
46945
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Sinonimo/i:
FITC–destrano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 570.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 165.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 70,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Application
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina per il possibile utilizzo negli studi di perfusione negli animali.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC-Dextran 70) is use as a fluorescent probe to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-Dextran 70 may be used to study the capacity, selectivity and efficiency of encapsulation and release by drug delivery vehicles.
Other Notes
Internalisation of FITC and FITC-dextran by suspension cultured plant cells; In the study of fluid pinocytosis in leukocytes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
90718FD2000S69658
description
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
description
average Mw 70,000
description
average mol wt 2,000,000
description
average mol wt 150,000
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
solubility
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
light yellow to very dark yellow, light orange to very dark orange
color
-
color
yellow to orange
color
-
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. After reconstituting in water, what are the storage conditions?
    1 answer
    1. The stability of this material is solution has not been determined. However, aqueous solutions of 25 mg/mL or more of FITC-Dextran are expected to be stable for 1-2 weeks when stored refrigerated at 2-8°C and protected from light. For long-term storage, aliquot and store stock solutions at ?20°C, protected from light.
      Helpful?
  2. Is this product fixable?
    1 answer
    1. Yes, paraformaldehyde can be used to fix cells. In normal circumstances, formaldehyde is a cross-linking fixative that is used to fix protein and DNA.
      Looking at formaldehyde fixation, the following are applicable:
      Formaldehyde cross-links with the amino group of the N-terminal amino acid residue and the side chains of 12:
      Arginine
      Cysteine
      Histidine
      Lysine
      Depending on the peptide sequence, methylol groups, Schiff-bases, and methylene bridges were form
      Please note that although the term paraformaldehyde is used, paraformaldehyde exists only as a solid. Once the bonds of the polymer are broken, solutions contain only formaldehyde. Any paraformaldehyde in the solution would simply be an undissolved precipitate at the bottom of the solution.