Vai a
46043
Ethidium homodimer
suitable for fluorescence, ~90% (HPCE)
Sinonimo/i:
EtDi, EthD-1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 397.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’620.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H50Cl4N8
Numero CAS:
Peso molecolare:
856.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161505
EC Number:
263-325-9
MDL number:
CHF 397.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
description
suitable for the fluorogenic detection of DNA
assay
~90% (HPCE)
form
solid
mol wt
856.75 g/mol
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
color
red to dark red
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium homodimer (EtDi, EthD-1) is used as a staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. EthD-1 does not cross intact/viable cell membranes and can be used to test cell viability.
Staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. It will not cross intact cell membranes and can be used to test cell viability.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric detection of nucleic acids[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E19038.0826495295
Hydrogen ionophore II Selectophore™
Supelco
95295
Hydrogen ionophore II
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
concentration
2 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
color
red to dark red
color
red
color
-
color
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Takeichiro Nakane et al.
Scientific reports, 7, 45641-45641 (2017-04-04)
The current study describes a scalable, porous large-format engineered cardiac tissue (LF-ECT) composed of human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) derived multiple lineage cardiac cells with varied 3D geometries and cell densities developed towards the goal of scale-up for large
Nai-Chen Cheng et al.
Acta biomaterialia, 51, 258-267 (2017-01-31)
Adipose-derived stem cells (ASCs) secrete several angiogenic growth factors and can be applied to treat ischemic tissue. However, transplantation of dissociated ASCs has frequently resulted in rapid cell death. Therefore, we aimed to develop a thermosensitive chitosan/gelatin hydrogel that is
Ethidium dimer: a new reagent for the fluorimetric determination of nucleic acids.
J Markovits et al.
Analytical biochemistry, 94(2), 259-264 (1979-04-15)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
46043-1MG-F04061832343891
46043-5MG-F04061833277232
Questions
  1. If possible to send me how to prepare & use this item.
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in any specific application. The material is soluble in DMSO, Dimethylformamide, and water. Please see the link below to review additional publications that may be helpful:
      https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ethidium-homodimer