Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti
P4170
Sigma-Aldrich
Ioduro di propidio
≥94.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diioduro di 3,8-diammino-5-[3-(dietilmetilammonio)propil]-6-fenilfenantridinio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34I2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
668.39
Beilstein:
3843838
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
220-225 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Lo ioduro di propidio (PI) è un colorante fluorescente chepuò essere impiegato per la colorazione degli acidi nucleici. È impermeabile nelle cellule vitali onelle cellule intatte. Può penetrare facilmente nelle cellule morte, morenti o con membrana compromessa. PI ha la capacità di legarsi facilmente al DNA.
Applicazioni
Lo iodurodi propidio è stato impiegato per: la rivelazione delle fasi del ciclo cellulare tramite citometria di flusso e γH2AX e l'analisi del pH3,per il saggio di apoptosi in cellule stellate epatiche (HSC), in tamponi/soluzioni di colorazione per colorare le cellule nell'analisi del ciclo cellulare
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sull′apoptosi. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sull′apoptosi. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Robin Kumar et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2279, 213-223 (2021-03-09)
Annexin V and propidium iodide staining is widely used for determining the cellular death through apoptosis. In the presence of Ca2+ ions, annexin V has a strong binding affinity for phosphatidylserine, a membrane phospholipid that during apoptosis is translocated from
Haiying Liu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 684857-684857 (2021-10-05)
It has been reported that calpain/caspase-mediated apoptosis induced by endoplasmic reticulum stress (ERS) in hepatic stellate cells (HSCs) by previous studies. At present, the activation of HSC is an important cause of liver fibrosis, and the induction of HSC apoptosis
Yaser Atlasi et al.
Scientific reports, 9(1), 11928-11928 (2019-08-17)
Human embryonal carcinoma (EC) cells comprise the pluripotent stem cells of malignant non-seminomatous germ cell tumors (GCTs) and represent the malignant counterpart of embryonic stem cells (ESCs). WNT/β-catenin signaling has been implicated in regulating adult and embryonic stem cells although
Julia Burrill et al.
Forensic science international. Genetics, 46, 102269-102269 (2020-03-11)
Forensic DNA typing from touched or handled items in routine casework is increasing as the sensitivity of detection techniques improves. Our understanding of the cellular/acellular content of touch deposits and the origins of the DNA therein is still limited. This
Aswathy Shailaja et al.
Biofilm, 4, 100090-100090 (2022-11-18)
Filamentous fungi are ubiquitous and frequent components of biofilms. A means to visualize them and quantify their viability is essential for understanding their development and disruption. However, quantifying filamentous fungal biofilms poses challenges because, unlike yeasts and bacteria, they are
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation